Przejdź do
07371
Novel Juice, barwnik DNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
358,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
Novel Juice to niemutagenny odczynnik fluorescencyjny, który zapewnia natychmiastową wizualizację pasm DNA po oświetleniu żeli agarozowych światłem niebieskim lub UV. Dostarczany w buforze GeneDireX's 6X DNA Loading Buffer, Novel Juice jest używany do przygotowania markerów DNA i próbek do załadowania na żele agarozowe lub poliakrylamidowe. Novel Juice jest najbardziej czułym barwnikiem dostępnym do wykrywania dwuniciowego DNA (dsDNA). Zawiera trzy barwniki śledzące (Bromophenol Blue, Xylene Cyanol FF i Orange G) do wizualnego śledzenia migracji DNA podczas procesu elektroforezy. Jest idealny dla środowiska wymagającego bezpiecznej, nieszkodliwej alternatywy dla bromku etydyny.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCT122S9305SCT123
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)