Przejdź do
05159
β-Alanine
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonim(y):
β-Ala, 3-Aminopropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
263,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030936
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
EC Number:
203-536-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906793
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
6.0-7.5
mp
202 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.02, λ: 280 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChI key
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Endogenous β-amino acid that is a nonselective agonist at glycine receptors and a ligand for the G protein-coupled orphan receptor, TGR7 (MrgD). β-Alanine is a component of pantothenic acid.
β-Alanine, a β−amino acid, is a component of pantothenic acid and the rate-limiting amino acid in the biosynthesis of the histidinyl antioxidant dipeptides carnosine and anserine. Endogenous β-amino acid that is a nonselective agonist at glycine receptors and a ligand for the G protein-coupled orphan receptor, TGR7 (MrgD). β-Alanine flux plays a cytoprotective role by supporting the osmotic stability of marine organisms, preimplantation mouse embryos and mammalian cells exposed to hypoxic stress.
Other Notes
Spacer in isotachophoresis of serum proteins
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05160411441012495
β-Alanine analytical standard
Supelco
41144
β-Alanine
beta-alanina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012495
beta-alanina
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.02, λ: 280 nm Amax: ≤0.02
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
ign. residue
≤0.1%
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
ign. residue
-
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Alanine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)