Wybierz wielkość
2900,00 zł
2900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 646-652 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling) | assay ≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling) | assay ≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling) | assay ≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling) |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
| manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH |
Application
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N12821-100G | 04061838355201 |
| N12821-25G | 04061834107484 |
| 07376-1MG-F | 04061826749654 |