Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł |
Informacje o tej pozycji
189,00 zł
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002% KMnO4 red. matter (as O), ≤0.0002% benzene, ≤0.0008% free alkali (as NH3), ≤0.001% aldehydes (as HCHO), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.0015% free acid (as CH3COOH), ≤0.01% ethanol (GC), ≤0.05% 2-propanol, ≤0.05% methanol, ≤0.2% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.3580-1.3600, n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)=O
cation traces
Al: ≤0.5 ppm, B: ≤0.02 ppm, Ba: ≤0.1 ppm, Bi: ≤0.1 ppm, Ca: ≤0.5 ppm, Cd: ≤0.05 ppm, Co: ≤0.01 ppm, Cr: ≤0.02 ppm, Cu: ≤0.02 ppm, Fe: ≤0.1 ppm, K: ≤0.5 ppm, Li: ≤0.1 ppm, Mg: ≤0.1 ppm, Mn: ≤0.01 ppm, Mo: ≤0.1 ppm, Na: ≤0.5 ppm, Ni: ≤0.02 ppm, Pb: ≤0.02 ppm, Sn: ≤0.1 ppm, Sr: ≤0.1 ppm, Zn: ≤0.05 ppm
format
neat
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
The article number 32201-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 32201-1L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32201-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32201-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-64-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?