Y0000050
Triamcinolone impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(11β,16α)-Fluoro-11,16,17,21-tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
triamcinolone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H29FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h7,13-16,23,25-26,28H,3-6,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
SXQQMCLQCSKJNC-OBYCQNJPSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta