Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
triamcinolone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]5(OC(O[C@@H]5C4)(C)C)C(=O)C(O)O)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C24H31FO7/c1-20(2)31-17-10-15-14-6-5-12-9-13(26)7-8-21(12,3)23(14,25)16(27)11-22(15,4)24(17,32-20)18(28)19(29)30/h7-9,14-17,19,27,29-30H,5-6,10-11H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17+,21-,22-,23-,24-/m0/s1
InChI key
ASTBRKVQRYGLJO-DGGKRYAMSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonid triamcynolonu Związek pokrewny C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?