VT000063
Citrobacter freundii WDCM 00006 Vitroids
80-130 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
C. freundii WDCM 00006 Vitroids, Citrobacter freundii WDCM 00006 Vitroids, Certified reference material, Microbiological standards
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pack of 10 discs
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Citrobacter freundii
Citrobacter spp.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Inne uwagi
Other cell culture collections:
- DSM 24397
- ATCC® 43864
- NCTC 13639
Please specify if you require a single batch - in the remark field when ordering (only for orders with more than 15 packs)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS™, krążki LENTICULE® firmy Millipore®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.