Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3130,00 zł
usage
sufficient for ≥10 assays
Quality Segment
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for ≥10 assays | description sufficient for ~100 assays | description sufficient for 20 assays | description sufficient for 20 assays |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| usage sufficient for ≥10 assays | usage sufficient for ~100 assays | usage sufficient for 20 assays | usage sufficient for 20 assays |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
Tylko elementy zestawu
- Arabinogalactan (stractan) 1 g
- Casein 5 g
- β-Glucan 1 g
- Pectin 1 g
- Starch, corn 10 g
- Starch, wheat 10 g
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?