Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 198,00 zł |
Informacje o tej pozycji
198,00 zł
grade
laboratory grade
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
CMC
315 ppm (25°C)
viscosity
49 cP(25 °C)
transition temp
cloud point >100 °C (1 wt% actives aqueous solution), pour point 6 °C
solubility
chlorinated solvents: soluble (and polar organic colvents), polar organic solvents: soluble, water: soluble
density
1.038 g/mL at 20 °C
HLB
16.3
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Non-ionic surfactant | description Non-ionic surfactant | description Non-ionic surfactant | description Non-ionic surfactant |
| grade laboratory grade | grade laboratory grade | grade laboratory grade | grade laboratory grade |
| form liquid | form liquid | form solid | form liquid |
| CMC 315 ppm (25°C) | CMC 104 ppm (25°C) | CMC 1314 ppm (25°C) | CMC - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| viscosity 49 cP(25 °C) | viscosity 85 cP(25 °C) | viscosity - | viscosity 49 cP(25 °C) |
| HLB 16.3 | HLB 14.5 | HLB 18 | HLB 8.0 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?