Przejdź do
STS0019
TERGITOL 15-S-3
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Non-ionic surfactant
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
305,00 zł
228,75 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12161902
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
laboratory grade
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
viscosity
49 cP(25 °C)
transition temp
pour point -46 °C, cloud point insoluble
solubility
chlorinated solvents: soluble (and most organic solvents and oils)
density
0.918 g/mL at 20 °C
HLB
8.0
greener alternative category
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Legal Information
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
STS0020STS0013STS0002
description
Non-ionic surfactant
description
Non-ionic surfactant
description
Non-ionic surfactant
description
Non-ionic surfactant
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
density
0.918 g/mL at 20 °C
density
1.026 g/mL at 20 °C
density
0.963 g/mL at 20 °C
density
1.059 g/mL at 55 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
viscosity
49 cP(25 °C)
viscosity
85 cP(25 °C)
viscosity
35 cP(25 °C)
viscosity
-
solubility
chlorinated solvents: soluble (and most organic solvents and oils)
solubility
chlorinated solvents: soluble (and most popular organic solvents), water: soluble
solubility
water: dispersible (visual)
solubility
water: freely soluble (some compositions may form gels)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)