Przejdź do
SQC012
Chromium VI in Soil
certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
30 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
589,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
589,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC SQC-012
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM041QC1088SQC082
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)