Przejdź do
SMB01337
DIMBOA
Synonim(y):
(±)-DIMBOA, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 2,4-dihydroxy-7-methoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO5
Masa cząsteczkowa:
211.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥92% (HPLC)
Form:
solid
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥92% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
mp
150—155 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(c2c(cccc2)OC(C1=O)O)O
InChI
1S/C8H7NO4/c10-7-8(11)13-6-4-2-1-3-5(6)9(7)12/h1-4,8,11-12H
InChI key
COVOPZQGJGUPEY-UHFFFAOYSA-N
General description
DIMBOA is a powerful antibiotic present in maize and wheat. It was first identified in maize in 1962 as a saccharin-like ″sweet substance in corn″. DIMBOA is stored as an inactive precursor, DIMBOA-glucoside, which is activated by glucosidases in response to insect feeding. In maize, DIMBOA functions as natural defense against damaging insect pests and pathogens, including fungi and bacteria. DIMBOA level varies among individual plants, higher concentrations are typically found in young seedlings and lower concentrations in adult maize plants.
Application
Metabolomics research
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
746037SML0525Y0000543
description
-
description
97%
description
≥97% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥92% (HPLC)
assay
97%
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
150—155 °C
mp
88-93 °C
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)