SMB00953
2-Cyano-3,3-diphenylacrylic acid
≥95%
Synonim(y):
α-Cyano-β-diphenylacrylic acid, 2-Cyano-3,3-diphenylpropenoic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
solid
masa cząsteczkowa
249.26 g/mol
warunki przechowywania
(Tightly closed. Dry.)
metody
HPLC: suitable
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H11NO2/c17-11-14(16(18)19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,(H,18,19)
Klucz InChI
VSXIZXFGQGKZQG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.