Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 952,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
952,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (H-NMR)
form
solid
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Oc1c(cccc1)O)O
InChI
1S/C6H6O5S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11-12(8,9)10/h1-4,7H,(H,8,9,10)
InChI key
MZPWKJZDOCIALD-UHFFFAOYSA-N
General description
Siarczan pirokatecholu jest metabolitem fenolowym występującym w krążącym ludzkim osoczu. Jego krążące poziomy wydają się być związane ze spożyciem niektórych pokarmów (jagód) i stanem mikroflory jelitowej. Siarczan pirokatecholu jest potencjalnym biomarkerem moczu funkcji nerek i klirensu dialitycznego, spożycia pełnego ziarna i zwyczajowego picia kawy. Siarczan pirokatecholu, a także inne siarczany fenolowe wydają się modulować różne funkcje biologiczne, w tym zdrowie mózgu i bicie kardiomiocytów.
Application
Badania nad metabolomiką i mikrobiomem
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥95% (H-NMR) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| color white | color - | color off-white | color - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?