Informacje o tej pozycji
grade
certified reference material
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 500 mL
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Relative Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C to 150°C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Relative Density Standard (15°C)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F
flash_point_c
-20 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64742-53-6