Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO4S·0.5Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.73
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.21
MDL number:
2710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Redi-Dri™
Quality Segment
assay
≥98%
quality
free-flowing
useful pH range
5.5-6.7
pKa
6.1
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCN2CCOCC2
InChI
1S/2C6H13NO4S.Na/c2*8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h2*1-6H2,(H,8,9,10);/q;;+1/p-1
InChI key
KHQSUKMBWPKXOP-UHFFFAOYSA-M
Features and Benefits
- Redi-Dri™ packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description free-flowing, Redi-Dri™, ≥98% | description free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0% | description ≥99% (titration) | description dry powder |
| assay ≥98% | assay ≥99.0% | assay ≥99% (titration) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line Redi-Dri™ | product line Redi-Dri™ | product line - | product line - |
| quality free-flowing | quality free-flowing | quality - | quality - |
| useful pH range 5.5-6.7 | useful pH range 5.5-6.7 | useful pH range 6.8-8.2 | useful pH range 6.8-8.2 |
| pKa 6.1 | pKa 6.1 | pKa 7.5 | pKa 7.5 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES hemisodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?