Przejdź do
PSCI
Sigma Pseudo Corpse Scent
Corpse Scent Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
452,00 zł
339,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
339,00 zł
Cena katalogowa452,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
format
neat
Application
Canine training aids for the detection of corpses.
Packaging
Two applications each of Formulation I and Formulation II
Legal Information
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7184P3929P4304
description
Corpse Scent Kit
description
drowned victim scent
description
Formulation II
description
Formulation I
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma Pseudo Corpse Scent
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)