Przejdź do
PHR3869
Benzalkonium chloride (C14)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride, Dibactol, N-Benzyl-N,N-dimethyltetradecylammonium chloride, Tetradecyldimethylbenzylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
997,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H42ClN
Masa cząsteczkowa:
368.04
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
997,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
benzalkonium chloride
packaging
pkg of 100MG
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3871PHR3870PHR3868
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
benzalkonium chloride
API family
benzalkonium chloride
API family
benzalkonium chloride
API family
benzalkonium chloride
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
packaging
pkg of 100MG
packaging
pkg of 100MG
packaging
pkg of 100MG
packaging
pkg of 100MG
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)