Przejdź do
PHR3871
Benzalkonium chloride (C18)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Benzyldimethylstearylammonium chloride, N,N-Dimethyl-N-benzyl-N-octadecylammonium chloride, Stearyldimethylbenzylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
953,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H50ClN
Masa cząsteczkowa:
424.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
953,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
benzalkonium chloride
packaging
pkg of 100MG
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SFVFIFLLYFPGHH-UHFFFAOYSA-M
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
122-19-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)