Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 802,00 zł |
Informacje o tej pozycji
802,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
methyl tetracosanoate
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 100 mg
bp
232 °C/4 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3
InChI key
XUDJZDNUVZHSKZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description analytical standard | description ≥99.0% (capillary GC) | description analytical standard |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade analytical standard | grade - | grade analytical standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| packaging pkg of 100 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 232 °C/4 mmHg (lit.) | bp 232 °C/4 mmHg (lit.) | bp 232 °C/4 mmHg (lit.) | bp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl Tetracosanoate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?