Przejdź do
PHR3365
5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, Sulfurol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.21
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
114249
MDL number:
eCl@ss:
25140904
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
packaging
pkg of 50 mg
refractive index
n20/D 1.550 (lit.)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ncsc1CCO
InChI
1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
InChI key
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Application
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W32040419067561352
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
≥98%, FG
description
98%
description
analytical standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
Kosher, FG, Halal, Fragrance grade
grade
-
grade
analytical standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
packaging
pkg of 50 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)