Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 856,00 zł |
Informacje o tej pozycji
856,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1356687
API family
lactitol
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1 g
mp
95-98 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI key
LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥99% (HPLC) |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| agency traceable to USP 1356687 | agency - | agency USP | agency - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| CofA current certificate can be downloaded | CofA - | CofA - | CofA - |
| packaging pkg of 1 g | packaging - | packaging - | packaging - |
| mp 95-98 °C (lit.) | mp 95-98 °C (lit.) | mp 95-98 °C (lit.) | mp 95-98 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?