Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 937,00 zł |
Informacje o tej pozycji
937,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1545056
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 200 mg
bp
386 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
InChI key
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description ≥99.5% | description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, 2000 μg/mL in methanol |
| agency traceable to USP 1545056 | agency - | agency - | agency EPA 506 |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade analytical standard | grade TraceCERT®, certified reference material |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) agriculture | application(s) cleaning products |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| density 0.985 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.985-0.987 g/mL at 20 °C, 0.985 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.985 g/mL at 20 °C (lit.) | density - |
| CofA current certificate can be downloaded | CofA - | CofA - | CofA current certificate can be downloaded |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Plastic Additive 14
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
117-81-7
117-81-7
117-81-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?