Przejdź do
PHR2091
Zanieczyszczenie nikotynamidowe F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-Methylnicotinamide chloride, 3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride, MNA, N-Methylnicotinic acid amide chloride, N1-Methylnicotinamide chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
1635,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.61
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1635,00 zł
Cena katalogowa2180,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
powder
packaging
pkg of 100 mg
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl.[n+]1(cc(ccc1)\C(=N\[H])\[O-])C
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
InChI key
BWVDQVQUNNBTLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Biochem/physiol Actions
1-Methylnicotinamide (MNA) is a primary metabolite of nicotinamide produced mainly by nicotinamide N-methyltransferase (NNMT). 1-Methylnicotinamide (MNA) has been shown to have antithrombotic and anti-inflammatory effects. A recent study indicated that MNA may exert antithrombotic and anti-inflammatory effects through direct action on the endothelium, with a vasorelaxing effect by enhancement of NO bioavailability and reduction of eNOS-dependent oxidative stress. Enhanced NNMT activity is a feature of many types of cancer. How much direct involvement MNA has in the tumorigenesis associated with overexpression of NNMT is under investigation. MNA by itself increased mitochondrial Complex I activity and increased cancer cell viability in SH-SY5Y neuroblastoma cells that do not produce NNMT.
1-Methylnicotinamide (MNA) is a primary metabolite of nicotinamide with antithrombotic and anti-inflammatory effects.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9787 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0704PHR2087PHR2089
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
packaging
pkg of 100 mg
packaging
-
packaging
pkg of 100 mg
packaging
pkg of 100 mg
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)