Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.46
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥80.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]12C[C@H]3[C@H](O)C[C@@]1(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@]3(COC(=O)c5ccccc5)C(=O)O2
InChI
1S/C23H28O11/c1-21-7-12-13(25)8-23(21,33-19-17(28)16(27)15(26)14(9-24)32-19)22(12,20(30)34-21)10-31-18(29)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-17,19,24-28H,7-10H2,1H3/t12-,13+,14+,15+,16-,17+,19-,21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
JCLNQDVXOFIJKI-ICECTASOSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albiflorin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?