Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 791,00 zł |
Informacje o tej pozycji
791,00 zł
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
Cl.[N+]1(C(CCC1)C(=O)[O-])(C)C
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2)5-3-4-6(8)7(9)10;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI key
DUNMULOWUUIQIL-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab |
| product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (GC) |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?