Przejdź do
PHL89730
Matrine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Matridin-15-one, Sophocarpidine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
643,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.36
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
643,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O=C1CCCC2C3CCCN4CCCC(CN12)C34
InChI
1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-/m0/s1
InChI key
ZSBXGIUJOOQZMP-JLNYLFASSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Matrine is an alkaloid that is one of the major components in the root of the saphoro plant. Matrine has been studied for possible antiviral efficacy against hepatitis B and C, as well as impact against some skin diseases and forms of cancer.
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0002013M5319PHL80003
Matrine phyproof® Reference Substance
PHL89730
Matrine
Matrine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002013
Matrine
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Matrine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)