Przejdź do
PHL89703
Harpagide
phyproof® Reference Substance
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C[C@@]3([C@H]2[C@](C[C@H]3O)(O)C)O
InChI
1S/C15H24O10/c1-14(21)4-7(17)15(22)2-3-23-13(11(14)15)25-12-10(20)9(19)8(18)6(5-16)24-12/h2-3,6-13,16-22H,4-5H2,1H3/t6-,7-,8-,9+,10-,11-,12+,13+,14+,15-/m1/s1
InChI key
XUWSHXDEJOOIND-YYDKPPGPSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89218PHL80178PHL82206
Harpagide phyproof® Reference Substance
PHL89703
Harpagide
Harpagoside phyproof® Reference Substance
PHL89218
Harpagoside
Amarogentin phyproof® Reference Substance
PHL80178
Amarogentin
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)