Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[o+]1c2c(c(cc(c2)O)OC5OC(C(C(C5O)O)O)CO)cc(c1c4cc(c(c(c4)O)O)O)OC3OC(C(C(C3O)O)O)CO
InChI
1S/C27H30O17.ClH/c28-6-16-19(34)21(36)23(38)26(43-16)41-14-4-9(30)3-13-10(14)5-15(25(40-13)8-1-11(31)18(33)12(32)2-8)42-27-24(39)22(37)20(35)17(7-29)44-27;/h1-5,16-17,19-24,26-29,34-39H,6-7H2,(H3-,30,31,32,33);1H
InChI key
HKHQPWJHAKAMGC-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?