Informacje o tej pozycji
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@@H](C)C(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2[C@@H](CN3C[C@@H](C)CC[C@H]3[C@@]2(C)O)[C@@H]4C[C@]56O[C@]7(O)[C@H](CC[C@@]5(C)[C@@H]7[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]6[C@]14O)OC(=O)[C@@](C)(O)CC
InChI
1S/C41H63NO14/c1-10-20(4)34(46)55-33-28(45)27-23(18-42-17-19(3)12-13-25(42)38(27,9)49)24-16-39-32(40(24,33)50)30(53-22(6)44)29(52-21(5)43)31-36(39,7)15-14-26(41(31,51)56-39)54-35(47)37(8,48)11-2/h19-20,23-33,45,48-51H,10-18H2,1-9H3/t19-,20+,23-,24-,25-,26-,27+,28+,29-,30+,31-,32+,33-,36-,37-,38+,39+,40-,41+/m0/s1
InChI key
HYTGGNIMZXFORS-MGYKWWNKSA-N
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?