Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.28
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1306577
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (GC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C14H16/c1-4-12-7-5-10(2)13-8-6-11(3)14(13)9-12/h5-9H,4H2,1-3H3
InChI key
GXGJIOMUZAGVEH-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
278.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
137 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?