Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@]2(C)C[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@H]3C=C12
InChI
1S/C15H20O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h7,9,11,13H,2,4-6,8H2,1,3H3/t9-,11+,13+,15+/m0/s1
InChI key
PXOYOCNNSUAQNS-AGNJHWRGSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| grade primary reference standard | grade - | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| format neat | format - | format neat | format - |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) - |
| product line phyproof® Reference Substance | product line - | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alantolactone
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?