Przejdź do
PHL83506
Gypenoside XVII
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Ginsenoside Gyp17, Gynosaponin S
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H82O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
947.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2C([C@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@]5([C@H]([C@@H](C4)O)[C@H](CC5)[C@@](O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO)(CCC=C(C)C)C)C)(CC3)C)(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C48H82O18/c1-22(2)10-9-14-48(8,66-43-40(60)37(57)34(54)27(64-43)21-61-41-38(58)35(55)32(52)25(19-49)62-41)23-11-16-47(7)31(23)24(51)18-29-45(5)15-13-30(44(3,4)28(45)12-17-46(29,47)6)65-42-39(59)36(56)33(53)26(20-50)63-42/h10,23-43,49-60H,9,11-21H2,1-8H
InChI key
ZRBFCAALKKNCJG-SJYBZOGZSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89769PHL80461PHL89683
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)