Merck
PHL83505
Griffonin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Lithospermoside
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.30
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#C\C=C1\C(C(C(C=C\1)O)O)OC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C14H19NO8/c15-4-3-6-1-2-7(17)9(18)13(6)23-14-12(21)11(20)10(19)8(5-16)22-14/h1-3,7-14,16-21H,5H2/b6-3+
InChI key
WIIDBJNWXCWLKF-ZZXKWVIFSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)