Przejdź do
PHL82397
Rebaudioside C
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(4α)-13-[(O-6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid β-D-glucopyranosyl ester, Dulcoside B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H70O22
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
951.01
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@@H](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)O[C@]45CC[C@H]6[C@]7(C)CCC[C@](C)([C@H]7CC[C@@]6(CC4=C)C5)C(=O)O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C44H70O22/c1-17-12-43-10-6-22-41(3,8-5-9-42(22,4)40(58)65-38-33(57)30(54)26(50)20(14-46)61-38)23(43)7-11-44(17,16-43)66-39-35(64-36-31(55)28(52)24(48)18(2)59-36)34(27(51)21(15-47)62-39)63-37-32(56)29(53)25(49)19(13-45)60-37/h18-39,45-57H,1,5-16H2,2-4H3/t18-,19-,20-,21-,22?,23?,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31+,32-,33-,34+,35-,36-,37+,38?,39+,41-,42-,43-,44+/m1/s1
InChI key
QSRAJVGDWKFOGU-RYUVMFHASA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
This is a stevia glycoside
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1600121PHL82398PHL85843
Rebaudioside C phyproof® Reference Substance
PHL82397
Rebaudioside C
Rebaudioside D phyproof® Reference Substance
PHL82398
Rebaudioside D
Rebaudioside O phyproof® Reference Substance
PHL85843
Rebaudioside O
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rebaudioside C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)