Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 711,00 zł |
Informacje o tej pozycji
711,00 zł
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2CC[C@]3(C=O)[C@H]4CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H42O10/c1-15-22(32)23(33)24(34)25(38-15)39-17-3-8-27(14-30)19-4-7-26(2)18(16-11-21(31)37-13-16)6-10-29(26,36)20(19)5-9-28(27,35)12-17/h11,14-15,17-20,22-25,32-36H,3-10,12-13H2,1-2H3/t15-,17-,18+,19-,20+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28-,29-/m0/s1
InChI key
HULMNSIAKWANQO-JQKSAQOKSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description ≥65% | description PESTANAL®, analytical standard |
| grade primary reference standard | grade - | grade analytical standard |
| format neat | format - | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| product line phyproof® Reference Substance | product line - | product line PESTANAL® |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) agriculture |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Convallatoxin
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?