Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1430,00 zł
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(c3[o]c(c([c](c3c(c2)O)=O)O[C@@H]5O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]5O[C@@H]6OC[C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)O)O)C)c4ccc(cc4)OC)CC=C(C)C
InChI
1S/C38H48O19/c1-14(2)5-10-18-21(53-37-31(49)28(46)26(44)22(12-39)54-37)11-19(40)23-27(45)34(32(55-33(18)23)16-6-8-17(50-4)9-7-16)56-38-35(29(47)24(42)15(3)52-38)57-36-30(48)25(43)20(41)13-51-36/h5-9,11,15,20,22,24-26,28-31,35-44,46-49H,10,12-13H2,1-4H3/t15-,20+,22+,24-,25-,26+,28-,29+,30+,31+,35+,36-,37+,38-/m0/s1
InChI key
OCZZCFAOOWZSRX-LRHLXKJSSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab |
| product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?