Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 675,00 zł |
Informacje o tej pozycji
675,00 zł
grade
primary reference standard
vapor density
4.8 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 114 °C)
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description ACS reagent, ≥99.0% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description suitable for plant cell culture |
| grade primary reference standard | grade ACS reagent | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) cleaning products | application(s) - |
| product line phyproof® Reference Substance | product line - | product line TraceCERT® | product line - |
| vapor density 4.8 (vs air) | vapor density 4.8 (vs air) | vapor density 4.8 (vs air) | vapor density 4.8 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?