Przejdź do
PHL80457
Gelsemine
phyproof® Reference Substance
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
208-095-2
MDL number:
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C[C@]2(C=C)C3CC4OCC3C1[C@H]2[C@]45C(=O)Nc6ccccc56
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-3-19-10-22(2)16-11-9-24-15(8-13(11)19)20(17(16)19)12-6-4-5-7-14(12)21-18(20)23/h3-7,11,13,15-17H,1,8-10H2,2H3,(H,21,23)/t11?,13?,15?,16?,17-,19-,20-/m0/s1
InChI key
NFYYATWFXNPTRM-ZIWPNRSCSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL23736221600245909
Gelsemine phyproof® Reference Substance
PHL80457
Gelsemine
Nigelline phyproof® Reference Substance
PHL23736
Nigelline
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
99%
description
99%
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
99%
assay
99%
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)