Przejdź do
PHL80310
Forsythoside A
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Forsythiaside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H36O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
624.59
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]4O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)O)C)OC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)O)O)O)OCCc2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(35)23(36)25(38)29(42-13)41-12-20-27(44-21(34)7-4-14-2-5-16(30)18(32)10-14)24(37)26(39)28(43-20)40-9-8-15-3-6-17(31)19(33)11-15/h2-7,10-11,13,20,22-33,35-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29+/m0/s1
InChI key
DTOUWTJYUCZJQD-UJERWXFOSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2747Y0002226PHL83313
Forsythoside A phyproof® Reference Substance
PHL80310
Forsythoside A
Forsythoside A CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002226
Forsythoside A
Forsythoside B phyproof® Reference Substance
PHL83313
Forsythoside B
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Forsythoside A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)