Przejdź do
PHL80004
Solasodine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(-)-Solasodine, (3β,22α,25R)-Spirosol-5-en-3-ol, NSC 178260, NSC 179187, Purapuridine, Solancarpidine, Solasod-5-en-3β-ol, Solasod-5-en-3β-ol (7CI,8CI), Solasodin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
802,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H43NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.64
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
802,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C[C@@H]1[C@]2(NC[C@H](C)CC2)O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@]31[H]
InChI
1S/C27H43NO2/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28-29H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
KWVISVAMQJWJSZ-VKROHFNGSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Solasodine is a neuroprotective antioxidant glycoalkaloid of Solanum species. Solasodine increases superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT),and glutathione (GSH) levels, while reducing lipid peroxidation (LPO) and nitric oxide (NO) levels in the brains of ischemia/reperfusion (I/R)-injury model in rats. Also, Solasonine displayed multiple activities including, anti-cancer and leishmanicidal activities.
Solasodine is a neuroprotective antioxidant; anti-cancer; and leishmanicidal.
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8577413264PHL85776
Solasodine phyproof® Reference Substance
PHL80004
Solasodine
Solanidine phyproof® Reference Substance
PHL85774
Solanidine
α-Spinasterol phyproof® Reference Substance
PHL85776
α-Spinasterol
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
≥97.0% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solasodine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)