Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
assay
>95%
mol wt
25 kDa
packaging
pkg of 250 μg
manufacturer/tradename
InBio
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Wyprodukowany i zakwalifikowany przez Indoor Biotechnologies.
Źródło: Częściowo oczyszczone mleko bydlęce
Formuła: Bez konserwantów i nośników w 25 mM Tris, pH 7. Filtrowane przez filtr 0,22 μm.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie: Wieloetapowa chromatografia kolumnowa. Czystość na wybarwionym srebrem SDS-PAGE >95%.
Uwaga: Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Źródło: Częściowo oczyszczone mleko bydlęce
Formuła: Bez konserwantów i nośników w 25 mM Tris, pH 7. Filtrowane przez filtr 0,22 μm.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie: Wieloetapowa chromatografia kolumnowa. Czystość na wybarwionym srebrem SDS-PAGE >95%.
Uwaga: Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Disclaimer
Alergeny są dostarczane do celów badawczych i komercyjnych in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?