Przejdź do
LTN-GD2-1
LoTox Natural Gal d 2(Gallus domesticus allergen 2), Albumina z białka jaja kurzego
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5910,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
5910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
>95%
mol wt
43 kDa
packaging
pkg of 250 μg
manufacturer/tradename
InBio
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Wyprodukowany i zakwalifikowany przez Indoor Biotechnologies.
Źródło: Częściowo oczyszczona owalbumina z białka jaja kurzego
Formulacja: Bez konserwantów i nośników w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami wolnej od endotoksyn, pH 7,4. Filtrowana przez filtr 0,22 μm.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie: Chromatografia wieloetapowa. Czystość na SDS-PAGE barwionym srebrem >95%.
Uwaga:
(1) Górne pasmo to dimer owalbuminy.
(2) Produkt LoTox, endotoksyna < 0,03 EU/μg.
(3) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Disclaimer
Alergeny są dostarczane do celów badawczych i komercyjnych in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)