Merck
LTN-AH3-1
LoTox Natural Ara h 3(Arachis hypogaea allergen 3), orzeszki ziemne
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
>95%
mol wt
(Multiple subunits ranging from 14-45 kDa)
packaging
pkg of 250 μg
manufacturer/tradename
InBio
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Wyprodukowany i zakwalifikowany przez Indoor Biotechnologies.
Źródło: Surowe orzeszki ziemne z Wirginii
Formuła: Bez konserwantów i nośników w 20mM Tris, pH 8,2, 0,15M NaCl. Sterylnie filtrowany
Stężenie: Patrz ulotka produktu
Oczyszczanie: Oczyszczony z ekstraktu z orzeszków ziemnych za pomocą chromatografii wieloetapowej. Czystość > 95% przez barwienie srebrem SDS-PAGE, warunki redukujące.
Uwaga:
(1) Produkt LoTox, endotoksyna < 0,03 EU/μg.
(2) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Disclaimer
Alergeny są dostarczane do celów badawczych i komercyjnych in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)