Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 283,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7740,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 270,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 20 040,00 zł |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 38 220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
283,00 zł
Nazwa produktu
HEPES, reagent grade, ≥99% (titration), crystalline
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
≥99% (titration)
form
crystalline
storage condition
(Tightly closed. Dry)
impurities
≤1% water
color
white
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp
212.6 °C
solubility
water: 1 M, clear, colorless
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Fe: <5 ppm
storage temp.
room temp
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPES extends its utility as a preferred separator in creating pH gradients for isoelectric focusing, a technique in protein separation. Beyond these applications, it proves beneficial in immunoprecipitation, cell lysis, live cell imaging, establishing its indispensability across diverse research areas due to its versatility and minimal interaction with other molecules.
Application
- as a component in Danieau medium, which is used to prevent melanin pigment formation post gastrulation of zebra-fish embryo
- as a component of Hanks′ solution used in the degradation testing of Iron
- as a component of HEPES medium in the transfection of cell culture with plasmids
- along with RPMI-1640, L-glutamine, FBS, Sodium pyruvate and β-mercaptoethanol for the culturing of rat insulinoma cells
- as a supplement in TCM199 medium for washing fresh oocytes required for nuclear transfer studies
Features and Benefits
- High purity product for biochemical and biological research
- Highly soluble in water with a useful pH range of 6.8 - 8.2 and pKa of 7.5 at 25 °C
- Broad buffer range between pH 6.8 to 8.2
- Zwitterionic at biological pH
- High solubility and stability
- Low UV and visible light spectrum absorbance
- Negligible metal ion binding
- Suitable for cell culture, electrophoresis, in vitro methods, etc.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description reagent grade, ≥99% (titration), crystalline | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture | description ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer |
| assay ≥99% (titration) | assay - | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99% dry basis (titration) |
| grade reagent grade | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade BioPerformance Certified | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 400 | Quality Level 100 |
| form crystalline | form - | form crystalline powder | form crystalline powder |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 15-25°C |
| solubility water: 1 M, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility water: 1 M |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?