Przejdź do
ERMBF417B
Maize GMO Standard MON 863 x MON 810
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Synonim(y):
GMO Maize Powder Standard 0% MON 863 x MON 810
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
product line
BioChemika
quality
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
composition
genetically modified MON 863 × MON 810 maize, 0.1%
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMBF417DERMBF417AERMBF417C
description
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
description
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
description
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
description
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
product line
BioChemika
product line
BioChemika
product line
BioChemika
product line
BioChemika
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)