Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3340,00 zł
grade
certified reference material
agency
ERM®
isotopic purity
202Hg
manufacturer/tradename
JRC
format
neat
Analysis Note
ERMAE640
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| isotopic purity 202Hg | isotopic purity 26Mg | isotopic purity 24Mg | isotopic purity 205Tl |
| agency ERM® | agency BCR®, ERM® | agency BCR®, ERM® | agency ERM® |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7439-97-6 + 7778-50-9
7778-50-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?