Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 615,00 zł |
Informacje o tej pozycji
615,00 zł
Quality Segment
crosslinking
1 % cross-linked
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
extent of labeling
4.0-5.0 mmol/g loading
particle size
200-400 mesh
functional group
amine
SMILES string
NCCNCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C10H10.C8H8.C4H13N3/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-1-3-7-4-2-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;7H,1-6H2
InChI key
ZKLXBIDCCKBICN-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 200-400 mesh, extent of labeling: 4.0-5.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked | description 100-200 mesh, extent of labeling: 4.0-5.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked | description 100-200 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g O loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: nucleophile reactive |
| functional group amine | functional group amine | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| crosslinking 1 % cross-linked | crosslinking 1 % cross-linked | crosslinking 2 % cross-linked with divinylbenzene |
| extent of labeling 4.0-5.0 mmol/g loading | extent of labeling 4.0-5.7 mmol/g loading | extent of labeling 2.5-3.5 mmol/g O loading |
| particle size 200-400 mesh | particle size 100-200 mesh | particle size 100-200 mesh |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?