Przejdź do
C3674
Citric acid trisodium salt
≥98% (GC), anhydrous
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
739,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5O7Na3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.07
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
200-675-3
MDL number:
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
General description
Citric acid trisodium salt corresponds to a molecular weight of 258 Da. It has high sodium content and sieving coefficients.
Application
Citric acid trisodium salt has been used:
  • as a component of mobile phase buffer in high performance liquid chromatography analysis of dorsal striatum homogenates(124)
  • as an electrolyte for NiW co-deposition(125)
  • as a component of saline-sodium citrate (SSC) buffer for wash steps in probe hybridization(126)
Biochem/physiol Actions
Citric acid trisodium salt as a 4% solution is used commercially as an anticoagulant during blood storage. It is used in continuous renal replacement therapy (CRRT) as an regional citrate anticoagulation (RCA) agent. Citric acid trisodium salt is used as an electrostatic stabilizer for the generation of iron (II, III) oxide hollow microspheres nanoparticle.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2511471635359084
description
≥98% (GC), anhydrous
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
purum p.a., ≥99.0% (T)
description
ReagentPlus®, 99%
assay
≥98% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (T)
assay
99%
grade
anhydrous
grade
-
grade
purum p.a.
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
crystals
form
solid
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble 263.1 g/L
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid trisodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?