Przejdź do
BI-NAH3-1
Biotyna Naturalna Ara h 3(Arachis hypogaea allergen 3)
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5700,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32120505
5700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
>95%
mol wt
(Multiple subunits ranging from 14-45 kDa)
packaging
pkg of 250 μg
manufacturer/tradename
InBio
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Wyprodukowany i zakwalifikowany przez Indoor Biotechnologies.
Źródło: Surowe orzeszki ziemne z Wirginii
Formuła: Bez konserwantów i nośników w 20mM Tris, pH 8,2, 0,15M NaCl. Sterylnie filtrowany.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie: Oczyszczony z ekstraktu z orzeszków ziemnych za pomocą chromatografii wieloetapowej. Czystość > 95% przez barwienie srebrem SDS-PAGE, warunki redukujące.
Uwaga:
(1) Chronić przed światłem.
(2) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Disclaimer
Alergeny są dostarczane do celów badawczych i komercyjnych in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)